Fortfahren mit
T3566
Clear-view™ Snap-Cap microtubes
size 1.5 mL, natural
Synonym(e):
low retention microtube, snap-cap vial
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 31,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121702
eCl@ss:
32040301
Material:
cap (Angled cap lid), polypropylene
€ 31,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cap (Angled cap lid), polypropylene
feature
RNase and DNase free
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-1.5N
parameter
-20,000 × g max. RCF
size
1.5 mL
color
natural
General description
  • Superior clarity for sample viewing
  • A consistent, ring-lock seal prevents inadvertent opening
  • Angled cap lid makes opening easy without thumb fatigue
  • Large flat tops for ease of identification and a pierceable cap
  • Large, crisp reference lines and graduation numbers
  • Certified RNase/DNase free
Legal Information
Clear-view is a trademark of Excel Scientific, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4816T4691T2441
description
size 1.5 mL, natural
description
capacity 1.5 mL, natural, low retention
description
capacity 0.6 mL
description
capacity 0.6 mL, natural
material
polypropylene , cap (Angled cap lid)
material
polypropylene , flat cap, conical bottom
material
flat cap, colorless cap, colorless tube, conical bottom, cap (Angled cap lid), polypropylene tube, polypropylene cap
material
colorless cap, cap (Angled cap lid), flat cap, polypropylene , colorless tube, conical bottom, tube (homopolymer)
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 250 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
case of 10,000 ea
color
natural
color
natural
color
natural
color
-
feature
RNase and DNase free
feature
low retention, neck thread Push fit, RNase and DNase free
feature
neck thread Push fit, RNase and DNase free
feature
neck thread Push fit, RNase and DNase free, graduations
size
1.5 mL
size
-
size
-
size
-
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-1.5N
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCTS 1.5N
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCTS-0.6N
manufacturer/tradename
Excel Scientific MCT-0.6N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clear-view™ Snap-Cap microtubes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)