Fortfahren mit
T3705
Transferrin human
Optiferrin™, recombinant, expressed in rice
Synonym(e):
Optiferrin™
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 661,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.940,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
234-318-8
NACRES:
NA.61
MDL number:
eCl@ss:
34058011
Form:
powder
Assay:
≥95% (agarose gel electrophoresis)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in rice
€ 661,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in rice
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
form
powder
composition
Protein, ≥90%
Iron content
≥300 μg/g
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue culture: suitable
impurities
≤1.0 EU/mg Endotoxin
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... TF(7018)
General description
Transferrin ist ein Serum-Glykoprotein mit einer Molmasse von 80 kDa, das in Hepatozyten exprimiert wird. Das Gen ist auf dem humanen Chromosom 3q22.1 lokalisiert.
Optiferrin™ ist ein rekombinantes humanes Transferrin, das vollständigfrei von Blut ist. Die Leistungsfähigkeit von Optiferrin entspricht der von humanem Holo-Transferrin inZellkultur und bietet deutliche regulatorische Vorteile aufgrund seiner Sicherheit undBeständigkeit. Optiferrin eignet sich für ein breites Spektrum von Zelltypen,einschließlich Stammzellen, primären Zellen und Zellen für die Bioproduktion.
Application
Menschliches Transferrin wurde für Messung der Immunpräzipitation verwendet. Es wurde auch für die Herstellung von Essential 8-Medium verwendet.
Biochem/physiol Actions
Transferrin ermöglicht die Übertragung von Eisen auf Erythron und peripheres Gewebe. Es stimuliert die Proliferation menschlicher Lymphozyten. Mutationen in diesem Gen sind mit Atransferrinämie in verbunden.
Menschliches Transferrin fördert nachweislich den allogenen Chimärismus bei Mäusen nach Bestrahlung und Transplantion von inkompatiblem Knochenmark.
Other Notes
1). Patentrechte
U.S. Patentnummer 9,321,828
2). Eingetragene Markenrechte
U.S. Reg. 3,880,881
Internationale Reg. 1,466,509
Legal Information
rhTF manufactured in the USA by InVitria US Pat 9321828
Optiferrin is a trademark of InVitria
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T4382T3309T2252
description
Optiferrin™, recombinant, expressed in rice
description
powder, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
≥98%
description
≥95% protein basis (biuret)
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, tissue culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
≥95% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98% (agarose gel electrophoresis)
assay
≥98%
assay
≥95% protein basis (biuret), ≥98% (agarose gel electrophoresis)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
recombinant
expressed in rice
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
impurities
≤1.0 EU/mg Endotoxin
impurities
HIV and HBsAg, source material tested negative
impurities
≤1.0 EU/mg endotoxin
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Transferrin human
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. I have purchased recombination transferrin. T3705. What is the stability of this prodymuct at refrigeration temperature and at 24 degree
    1 answer
    1. This product is shipped at ambient temperature. The recommended long-term storage temperature for this product is -20 °C. Stability at refrigeration temperature and at 24 °C has not been specifically evaluated.
      Helpful?
  2. Is the human transferrin T3705 in its holo or apo form?
    1 answer
    1. The protein T3705 is holo transferrin.