Fortfahren mit
T4196
L-Tryptophan
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionsäure, L-α-Amino-3-indolpropionsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H12N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.23
EC Number:
200-795-6
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
86197
MDL number:
eCl@ss:
32035490
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
non-animal source
assay
≥98.5%
form
crystalline powder
manufacturer/tradename
Ajinomoto
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, heavy metals, residual solvents, tested
mp
280-285 °C (dec.) (lit.)
solubility
1 M HCl: 10 mg/mL
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
foreign activity
cytotoxicity, tested
SMILES string
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
General description
Kontaktieren Sie zur Anforderung von Dokumentation für dieses Produkt bitte den Kundenservice und wählen Sie „Produktdokumentation“ aus. Hinweis: Für den Zugriff auf Dokumentation für dieses Produkt wird eine Vertraulichkeitsvereinbarung benötigt.
Application
L-Tryptophan ist eine essenzielle Aminosäure. Sie kommt natürlich in Tier- und Pflanzenproteinen vor. Sie kann als Bestandteil von Zellkulturmedien zur kommerziellen biologischen Herstellung therapeutischer rekombinanter Proteine und monoklonaler Antikörper verwendet werden.
Other Notes
Aminosäure-Zwischenproduct von Serotonin und Melatonin
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Tryptophan
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)