Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 171,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 560,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >5 mg/mL
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(CSCc3ccccc3)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C15H16N4O2S/c1-18-13-12(14(20)19(2)15(18)21)16-11(17-13)9-22-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
InChI key
FEHAMBYTUPDFJE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Preparation Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description anhydrous, ≥99%, powder | description - | description ≥98%, powder |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% | assay - | assay ≥98% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >5 mg/mL | solubility 0.1 M NaOH: soluble, dilute HCl: soluble, ammonium hydroxide: soluble, NH4OH: 50 mg/ml, clear, colorless, H2O: slightly soluble 8.3 mg/ml, 0.1 M HCl: soluble, ethanol: moderately soluble, alcohol: 12.5 mg/ml, diethyl ether: slightly soluble, dilute nitric acid: soluble, aqueous base: soluble, chloroform: soluble 9.1 mg/ml | solubility - | solubility alcohol: insoluble, H2O: 50 mg/mL (solutions should be freshly prepared.) |
| color white to off-white | color white | color - | color white to off-white |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?