Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
276.29
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352205
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
red
solubility
DMSO: 1 mg/mL
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
InChI key
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Tanshinone I (Tan I) is a phenolic compound primarily isolated from Danshen. It has an abietane diterpene norditerpenoid o-quinones structure. Tan I have poor water solubility.
Application
Tanshinone 1 has been used:
- to test its hematopoiesis effects on human leukemia cell lines and zebrafish xenograft models
- to study its anti-cancer effects on two breast cancer cell lines (MCF7 and MDA-MB-23)
- as a reference standard to quantify the bioactive component S. miltiorrhiza extract (SME) using high-performance liquid chromatography (HPLC)
Biochem/physiol Actions
Phenanthrenchinon ist ein Bestandteil der chinesischen Heilpflanze Danshen (Salvia miltiorrhiza). Moduliert oder verhindert Metastasierung von Brustkrebs durch die Regelung der Adhäsionsmoleküle. Entzündungshemmend.
Phenanthrenequinone constituent of Chinese medicinal herb Danshen (Salvia miltiorrhiza). Modulates or prevents breast cancer metastasis by regulating adhesion molecules.Anti-inflammatory.
TanshinoneI is extensively studied for its anticancer properties, it was reported to inhibit cancer cell invasion, metastasis, and migration and is a potent antitumor agent. It also displays antibacterial, neuroprotective, memory-enhancing, and cardioprotective activities.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tanshinone I
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?