Fortfahren mit
T7915
Thioredoxin-Reduktase aus E. coli
ammonium sulfate suspension, >25 units/mg protein (Bradford)
Synonym(e):
NADPH:oxidierte Thioredoxin-Oxidoreduktase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 669,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
EG-Nummer:
MDL number:
eCl@ss:
32160702
Specific activity:
>25 units/mg protein (Bradford)
Biological source:
Escherichia coli
€ 669,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Escherichia coli
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
>25 units/mg protein (Bradford)
mol wt
70 kDa
technique(s)
activity assay: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Escherichia coli K12 ... trxB(949054)
General description
Forschungsbereich: Zellsignalgebung
Thioredoxinreduktasen (TrxR) gehören zur Familie der seleniumhaltigen Pyridin-Nukleotid-Disulfid-Oxidoreduktasen.
Application
Thioredoxinreduktase aus Escherichia coli kann in einem peroxidasegekoppelten Thioredoxin-System-Assay zur Beurteilung der Peroxidase-Aktivität von Cys-basierten Thiol-Peroxidasen verwendet werden. Thioredoxinreduktase aus Escherichia coli wird wie folgt verwendet:
  • zur Bestimmung der Enzymaktivität von His6-Ahp1p
  • zur Bestimmung von TRXR in C. elegans mittels TXN-abhängigem Aktivitätsassay
  • zur Untersuchung der biologischen Reduktionssysteme für das gegen organisches Hydroperoxid resistente R-Gen (OhrR)
  • beim enzymatischen Targeting von Auranofin, um dessen antimikrobiellen Eigenschaften zu testen
  • bei der Thioredoxinreduktase-Aktivität und beim Peroxiredoxin-Test
  • zur Untersuchung der Synergie zwischen Brokkolisprossenextrakt und Selen bei der Hochregulierung von Thioredoxinreduktase in humanen Hepatozyten
Thioredoxin-Reduktase aus Escherichia coli wird in Assays zum Untersuchen der Thioredoxin-Reduktase-Aktivität und in Peroxiredoxin-Assays verwendet.
Darüber hinaus wird es zum Untersuchen des Synergieeffekts zwischen Brokkolisprossenextrakt und Selen bei der Hochregulierung von Thioredoxin-Reduktase in menschlichen Hepatozyten eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Thioredoxin-Reduktase ist ein FAD-haltiges Enzym, das mithilfe des FAD-Anteils innerhalb der Cys-Ala-Thr-Cys-Sequenz das Reduktionsäquivalent aus NADPH in die Disulfidbindung des Enzyms überträgt. Zudem kann es mittels NADPH Trx-S2 zu Trx-(SH)2 reduzieren.
Ein FAD-haltiges Enzym, das am Wasserstofftransfer aus E. coli-Thioredoxin in andere Proteine beteiligt ist, sodass ein leistungsstarkes Disulfid-Reduktase-System entsteht.
Thioredoxin-Reduktase (TrxR) ist eine NADPH-abhängige Oxidoreduktase mit einem FAD pro Untereinheit, die das Disulfid auf der aktiven Seite zu oxidiertem Thioredoxin (Trx) reduziert. Das Molekulargewicht der Isozyme aus Säugetieren variiert zwischen 55 und 67 kDa im Vergleich zu 35 kDa bei Prokaryoten, Pflanzen oder Hefe. Die Substratspezifität des Säugerenzyms ist deutlich breiter als die des Prokaryotenenzyms, wodurch die Reduktion von Säuger- und E. coli-Thioredoxinen sowie von Disulfid-freien Substraten wie Selenit, Lipoinsäuren, Lipidhydroperoxiden und Wasserstoffperoxid ermöglicht wird.
Physical form
Suspension in 3,6 M (NH4)2SO4 mit 30 mM Kaliumphosphatpuffer und 2 mM EDTA, pH-Wert 7,5.
Other Notes
Eine Einheit führt zu einem Extinktionsanstieg von 1,0 bei 412 nm (bei Messung in einem gekoppelten Assay mit E. coli-Thioredoxin und DTNB) pro Minute und Milliliter bei einem pH-Wert von 7,0 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T0910T9698CS0170
description
ammonium sulfate suspension, >25 units/mg protein (Bradford)
description
recombinant, expressed in E. coli, essentially salt-free, lyophilized powder, ≥3 units/mg protein
description
buffered aqueous glycerol solution, ≥100 units/mg protein (Bradford)
description
1 kit sufficient for 100 assays (1 mL)
biological source
Escherichia coli
biological source
Escherichia coli
biological source
rat liver
biological source
-
specific activity
>25 units/mg protein (Bradford)
specific activity
≥3 units/mg protein
specific activity
≥100 units/mg protein (Bradford)
specific activity
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
Gene Information
Escherichia coli K12 ... trxB(949054)
Gene Information
Escherichia coli K12 ... trxA(948289)
Gene Information
rat ... Txnrd1(58819)
Gene Information
human ... TXNRD1(7296), TXNRD2(10587), TXNRD3(114112)
form
ammonium sulfate suspension
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
-
UniProt accession no.
P0A9P4
UniProt accession no.
P0AA25
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)