Fortfahren mit
T7943
Trizma® Tris-Kristalle
BioPerformance Certified, pH 7.6, average Mw 149.0
Synonym(e):
Tris-Kristalle
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
form
crystalline powder
mol wt
average Mw 149.0
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
DNase, RNase, Protease, NICKase, none detected, endotoxin, tested, total aerobic microbial count, tested, ≤0.05 A290, ≤0.5% water (Karl Fischer), ≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
pH
7.60 (25 °C, 0.1 M)(lit.), 7.6
useful pH range
7.0-9.0
solubility
water: 0.66 g/mL, clear, colorless
application(s)
diagnostic assay manufacturing
Application
Das Produkt wird in Zellkultur getestet. Es wird außerdem auf niedrige Endotoxinwerte getestet und auf die Abwesenheit von Nukleasen und Proteasen analysiert.
Dissolve in water to make a 0.1M solution. No pH adjustment is necessary. Guaranteed accuracy: ±0.1 pH units.
Tris has a significant temperature coefficient, so select the mixture to give the desired final pH at the desired temperature.
From 5 °C to 25 °C, the pH decreases an average of 0.03 pH units per °C.
From 25 °C to 37 °C, the pH decreases an average of 0.025 pH units per °C.
If a different concentration is desired, note that there is a concentration effect on the pH of the solution.
Preparation Note
Trizma-Lösungen können autoklaviert werden.
Other Notes
Bestimmte pH-Elektroden liefern mit Tris-Puffern keine genauen Ergebnisse.
This product is a pre-mixed combination of Trizma base and Trizma HCl that can be used to prepare a common pH value for Tris buffer.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T7693T9568T8818
description
BioPerformance Certified, pH 7.6, average Mw 149.0
description
BioPerformance Certified, pH 7.4, average Mw 151.6
description
BioPerformance Certified, pH 8.9, average Mw 125.6
description
BioPerformance Certified, pH 8.5, average Mw 131.4
grade
BioPerformance Certified
grade
BioPerformance Certified
grade
BioPerformance Certified
grade
BioPerformance Certified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
crystalline powder
pH
7.60 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
pH
7.4, 7.40 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
pH
8.9, 8.90 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
pH
8.5, 8.50 (25 °C, 0.1 M)(lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® Tris-Kristalle
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)