The immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, clone DM1A is microtubules from chicken embryo brain. This antibody recognizes an epitope located at the C-terminal end of the α-tubulin isoform (amino acids 426-430) as noted in the following references:Breitling, F., and Little, M., J. Molec. Biol., 189, 367-370 (1986).Wolff, A., et al., Biol. Cell, 63, 319-326 (1988).Serrano, L., et al., Anal. Biochem., 159, 253-259 (1986).
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 μL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 548,00 |
0.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 709,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Monoklonaler Anti-α-Tubulin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper, clone DM1A, ascites fluid
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
mol wt
antigen ~50 kDa
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
enhanced validation
independent ( antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured chicken fibroblasts, western blot: 1:500 using human or chicken fibroblasts
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
General description
Der monoklonale Anti-α-Tubulin-Antikörper (Maus-IgG1-Isotyp) ist vom DM1A-Hybridom abgeleitet, das durch Fusion von Maus-Myelomzellen und Splenozyten von immunisierten BALB/c-Mäusen hergestellt wird. Aufgereinigte Kükengehirn-Mikrotubuli wurden als Immunogen eingesetzt. Der Isotyp wird mittels Doppeldiffusions-Immunassay unter Anwendung von monoklonalen Mausantikörper-Isotypisierungsreagenzien (Produktnr. ISO-2) bestimmt. Das Produkt ist ein Protein-A-aufgereinigter monoklonaler Anti-α-Tubulin-Antikörper, der an Fluoresceinisothiocyanat, Isomer I, konjugiert ist. Es wird durch Gelfiltration aufgereinigt und enthält kein nachweisbares freies FITC. Der monoklonale Anti-α-Tubulin-FITC-Antikörper der Maus erkennt spezifisch ein Epitop im carboxyterminalen Bereich von α-Tubulin. Er lokalisiert α-Tubulin in Menschen, Affen, Rindern, Hühnern, Ziegen, Mäusen, Ratten, Wüstenrennmäusen, Hamstern, Rattenkängurus, Amphibien, Seeigeln, Hefen, Schimmelpilzen und Tabak.
Immunogen
Application
Der monoklonale Anti-α-Tubulin-Antikörper der Maus eignet sich zum Nachweis von α-Tubulin:
- in humanen Osteosarkom- und Brustkrebs-Zelllinien mittels Western Blot
- in HeLa-Zellen mittels Immunfluoreszenz-Mikroskopie
- mittels Immunfärbung
- in Xenopus-Embryonen mittels Immunhistochemie
Biochem/physiol Actions
α/β-Tubulin ist der Hauptbaustein von Mikrotubuli. Diese intrazellulären, röhrenförmigen, filamentösen Strukturen sind praktisch in allen eukaryotischen Zellen vorhanden. Der Selbstaufbau von α/β-Tubulin erzeugt polare mikrotubuläre Strukturen aus linear angeordneten Fäden abwechselnder α- und β-Tubulin-Paare, die in die gleiche Richtung weisen. Mikrotubuli fungieren als strukturelle und mobile Elemente bei der Mitose, beim intrazellulären Transport, bei der ziliären/flagellären Motilität und bei der Bildung und Erhaltung der Zellform. α/β-Tubulin und γ-Tubulin gehören zur Tubulin-Superfamilie der Proteine. α/β-Tubulin ist ein Heterodimer, das aus einer α-Tubulinkette und einer β-Tubulinkette besteht; beide Untereinheiten haben ein Molekulargewicht von 55 kDa und weisen eine beträchtliche Homologie auf.
Preparation Note
Zur langfristigen Aufbewahrung kann die Lösung in Arbeitsaliquoten eingefroren werden. Wiederholtes Einfrieren und Auftauen oder die Aufbewahrung in „frostfreien“ Gefrierschränken wird nicht empfohlen. Falls nach längerer Lagerung eine leichte Trübung eingetreten ist, die Lösung vor der Verwendung durch Zentrifugieren klären.
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description clone DM1A, ascites fluid | description clone DM1A, purified from hybridoma cell culture | description clone B-5-1-2, purified from hybridoma cell culture | description ascites fluid, clone B-5-1-2 |
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified from hybridoma cell culture | antibody form ascites fluid |
| species reactivity yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine | species reactivity yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine | species reactivity mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat | species reactivity mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
| Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) | Gene Information human ... TUBA4A(7277) |
| clone DM1A, monoclonal | clone DM1A, monoclonal | clone B-5-1-2, monoclonal | clone B-5-1-2, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monoklonaler Anti-α-Tubulin-Antikörper in Maus hergestellte Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
What is the immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody, clone DM1A?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.