Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 134,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121804
eCl@ss:
32040501
Material:
PETG
Sterility:
sterile
€ 134,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
PETG
sterility
sterile
packaging
case of 4 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 4112-2000
bottle volume
2000 mL
General description
Save preparation time and avoid contamination risk by using Thermo Scientific Nalgene Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Baffled Bottom, ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Crystal-clear PETG is robust and break resistant, increasing personal safety. All sizes are available vented or non-vented.
Other Notes
Browse all Erlenmeyer flasks
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® sterile single-use Erlenmeyer flask with solid closure
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?