Merck
TSTOP
ThermaStop™
increases PCR specificity, inhibits non-specific polymerase activity, prevents mis-priming before PCR, improves hot start PCR
Synonym(e):
Heißstart, Heißstart-DNA-Polymerase, Heißstart-PCR, Multiplex-PCR, PCR-Additiv
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32150313
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized powder
packaging
pkg of 2500 units, pkg of 500 units, pkg of One unit of ThermaStop™ is defined as the amount required for maximum hot-start in amplification reactions containing one unit of Taq DNA polymerase in a volume of 25 μl.
technique(s)
PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
color
opaque
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
ThermaStop™ ist ein reversibles Heißstart-Reagenz, das mit thermostabilen DNA-Polymerasen kompatibel ist. Es wirkt direkt auf die Polymerase, um die unspezifische enzymatische Aktivität unter 50 °C zu verhindern. Die Polymeraseaktivität wird bei 60 °C vollständig wiederhergestellt, wird jedoch von ThermaStop™ durch Abkühlen der Reaktion wieder gehemmt. Die Beigabe von ThermaStop™ zu Ihren PCR-Reaktionen verbessert die Sensitivität und die Produktgesamtausbeute.
Application
ThermaStop™ wird als Komponente der PCR-Mischung für die Amplifikation des proviralen HIV-1-Genoms durch nicht gemultiplexte Nested PCR eingesetzt. Wird zur Amplifikation von DNA aus Mundabstrichen von mit HIV infizierten Personen verwendet.
Features and Benefits
  • Die Beigabe von ThermaStop™ zu Ihren PCR-Reaktionen verbessert die Sensitivität und die Produktgesamtausbeute
  • Steigert die Produktausbeute für Downstream-Anwendungen wie Genotypisierung, NGS-Probenvorbereitung (Next-Generation-Sequencing), Gibson Assembly, Diagnostik und Multiplex-PCR
  • Verbessert die Polymerasespezifität, steigert die PCR-Leistung und quantitative Daten
  • Verhindert die Primer-Dimerbildung und nichtspezifische Produkte vor der PCR
  • Ermöglicht die Stabilisierung von Mastermixen bei Raumtemperatur vor der PCR bis zu 36 Stunden
  • Wird im ersten PCR-Zyklus schnell inaktiviert
  • Wird beim Kühlen schnell wieder aktiviert
Preparation Note
In Tris-Puffer bei pH 8,3 auflösen
Legal Information
ThermaStop is a trademark of ThermaGenix Inc.
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)