Fortfahren mit
TTR005
Gram Stain TISSUE-TROL™ Control Slides
mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 270,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
€ 270,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse lung (tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichi coli)
application(s)
hematology
histology
microbiology
storage temp.
room temp
Application
Histology slides with paraffin embedded section of mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli. Suitable for use with Gram Stain Procedure No. HT90.
Other Notes
Box contains 24 unstained slides plus one reference slide stained using Gram Stain Procedure No. HT90.
Legal Information
TISSUE-TROL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
TTR001TTR004TTR014
description
mouse lung tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichia coli
description
mouse lung tissue containing Mycobacterium gordonae
description
from mouse lung containing Candida albicans
description
from human skin
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
biological source
mouse lung (tissue containing Staphylococcus aureus and Escherichi coli)
biological source
mouse lung (tissue containing Mycobacterium gordonae)
biological source
mouse lung (containing Candida albicans)
biological source
human skin
application(s)
hematology
histology
microbiology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)