Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 126,00 |
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 416,00 |
500 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 934,00 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.610,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Uridin-5′-diphospho-N-acetylglucosamin Natriumsalz, ≥98%
biological source
bakers yeast
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@H]1OP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N3C=CC(=O)NC3=O
InChI
1S/C17H27N3O17P2.2Na/c1-6(22)18-10-13(26)11(24)7(4-21)35-16(10)36-39(31,32)37-38(29,30)33-5-8-12(25)14(27)15(34-8)20-3-2-9(23)19-17(20)28;;/h2-3,7-8,10-16,21,24-27H,4-5H2,1H3,(H,18,22)(H,29,30)(H,31,32)(H,19,23,28);;/q;2*+1/p-2/t7-,8-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-;;/m1../s1
InChI key
HXWKMJZFIJNGES-YZVFIFBQSA-L
General description
Application
- als Bestandteil eines Reaktionscocktails im Transportassay zwischen endoplasmatischem Retikulum und Golgi-Apparat
- als Referenzstandard für die Quantifizierung von UDP-GlcNAc in Lebergeweben unter Verwendung der Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC)
- zur Prüfung der Glykosylierungsaktivität von O-GlcNAc-Transferase (OGT) gegen Peptidsubstrat
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% | description Donor substrate for N-acetylglucosaminyltransferases. Useful in the synthesis of aryl azide derivatives that can be used in the affinity labeling of glycosyltransferase and UDP-HexNAc pyrophosphorylase. | description ≥98.0% (HPLC) | description ≥96.0% (HPLC) |
| biological source bakers yeast | biological source - | biological source Saccharomyces cerevisiae | biological source synthetic |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| assay ≥98% | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98.0% (HPLC) | assay ≥96.0% (HPLC) |
| form powder | form crystalline powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility water: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless | solubility water: 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL, clear | solubility - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?