Fortfahren mit
U9507
Urocortin II mouse
Synonym(e):
UCN-II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 422,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
solid
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
mouse
€ 422,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
mouse ... Ucn2(171530)
Application
Mouse urocortin II can be used for immunohistochemistry.
Biochem/physiol Actions
Urocortin II is a CRF-related neuropeptide having high affinity for CRF2 receptor. It stimulates protein kinase A through CRF2 receptor and increases the contractility in rabbit ventricular myocytes. It also facilitates pro-inflammatory effects in human intestinal cells through corticotropin-releasing hormone receptor 2α.
corticotropin-releasing factor (CRF) peptide
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
U1008SAB4300739HPA066841
description
-
description
≥97% (HPLC)
description
affinity isolated antibody
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
human
biological source
rabbit
biological source
rabbit
technique(s)
immunohistochemistry: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:100
technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200, immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL, immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
form
solid
form
solid
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
Gene Information
mouse ... Ucn2(171530)
Gene Information
human ... UCN3(114131)
Gene Information
human ... UCN(7349)
Gene Information
human ... UCN2(90226)
UniProt accession no.
Q99ML8
UniProt accession no.
Q969E3
UniProt accession no.
P55089
UniProt accession no.
Q96RP3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)