Merck
UC322
Naloxone-3-glucuronide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C25H29NO10
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
503.50
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
color
white
mp
200-205 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccc3C[C@H]4N(CC[C@@]56[C@@H](Oc2c35)C(=O)CC[C@@]46O)CC=C
InChI
1S/C25H29NO10/c1-2-8-26-9-7-24-15-11-3-4-13(34-23-18(30)16(28)17(29)20(36-23)22(31)32)19(15)35-21(24)12(27)5-6-25(24,33)14(26)10-11/h2-4,14,16-18,20-21,23,28-30,33H,1,5-10H2,(H,31,32)/t14-,16+,17+,18-,20+,21+,23-,24+,25-/m1/s1
InChI key
DSRNCSJRHACUJL-JXOQMJNJSA-N
Application
Naloxone-3-glucuronide can be used for the assay of naloxone metabolites.
Biochem/physiol Actions
Phase II metabolite of naloxone.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)