Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 207,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121704
eCl@ss:
32040303
Capacity:
2 mL
Material:
colorless tube, polypropylene , polypropylene tube, round bottom (self-standing)
Sterility:
sterile (DNAse and RNAse free)
Packaging:
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Feature:
vial type id field, Internal thread
Parameter:
-196 °C min. temp.
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
colorless tube, polypropylene , polypropylene tube, round bottom (self-standing)
sterility
sterile (DNAse and RNAse free)
feature
vial type id field, Internal thread
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
manufacturer/tradename
Greiner 122263
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
cap diam.
12.6 mm
capacity
2 mL
tube diam.
12.5 mm
color
natural cap
General description
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Legal Information
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Cryo.s™ vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?