Fortfahren mit
V7005
Szintillationsfläschchen für Flüssigkeiten, Glas
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, Cap: 22mm urea with Poly-Seal cone liner. (caps packed separately), pkg of 500 ea
Synonym(e):
Glass Scintillation Vials
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 526,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SB.32
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
32039090
Material:
glass vial
Packaging:
pkg of 500 ea
Feature:
closure type screw top vial, closure type white urea cap
€ 526,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
glass vial
Quality Segment
feature
closure type screw top vial, closure type white urea cap
packaging
pkg of 500 ea
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
volume
20 mL
fitting
thread for 22-400
General description
Wheaton 180 ist der Markenname eines Glases mit niedrigem Kaliumgehalt, das einheitlich ein geringes Hintergrundsignal und eine hohe UV-Transmission erzeugt. Weiße Verschlusskappen lassen sich fest aufschrauben und können beschriftet werden.
Application
  • The determination of the radioactivity of 14C samples adsorbed on glass vials by direct liquid scintillation counting.: This study, published in Analytical Biochemistry, explores the application of glass vials in direct liquid scintillation counting of 14C samples. The research highlights the efficiency and accuracy of using glass vials for radioactivity measurements, providing a reliable method for chemists involved in radioisotope analysis (Wigfield DC, 1974).
Packaging
Vials in Schrumpffolie verpackt, 100 Stück pro Karton.
Deckel separat verpackt in Beuteln zu 100 Stück.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z253081V8255V7130
description
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, Cap: 22mm urea with Poly-Seal cone liner. (caps packed separately), pkg of 500 ea
description
volume 20 mL, clear glass vial, vials only, O.D. × H 28 mm × 57.5 mm, thread for 22-400, pkg of 500 ea
description
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, Cap: 22mm urea with metal foil liner. (caps packed separately), pkg of 500 ea
description
volume 20 mL, vial size 28 mm × 61 mm , with cap, the cap is made of urea and the liner material is a polyethylene cone, pkg of 500 ea
material
glass vial
material
clear glass vial
material
cap (urea), metal foil liner, glass vial
material
glass vial
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
packaging
pkg of 500 ea
feature
closure type white urea cap, closure type screw top vial
feature
closure type screw top vial
feature
closure type white urea cap, closure type screw top vial
feature
closure type polyethylene cap, poly-seal liner, closure type screw top vial
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
vial size
-
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
vial size
28 mm × 61 mm , with cap
fitting
thread for 22-400
fitting
thread for 22-400
fitting
thread for 22-400
fitting
thread for 22-400
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is a poly-seal cone liner in the cap of the V7005-500EA liquid scintillation vials, glass?
    1 answer
    1. The Poly Seal Cone Liner is made of polyethylene.