Fortfahren mit
Y0875
SELECT Hefeextrakt
for use in microbial growth medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 331,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
41106212
NACRES:
NA.85
MDL number:
eCl@ss:
42040000
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
sterility
non-sterile
form
powder
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.5-7.5(10% solution)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brownish-yellow
application(s)
microbiology
storage temp.
room temp
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
SMILES string
OC(=O)CC1c2c3c(ccc2c4c1cccc4)cccc3
InChI
1S/C19H14O2/c20-18(21)11-17-15-8-4-3-7-14(15)16-10-9-12-5-1-2-6-13(12)19(16)17/h1-10,17H,11H2,(H,20,21)
InChI key
GQNBDGXKDJSVGQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Yeast extract is the water-soluble portion of autolyzed yeast, often used in culture media. Yeast extract contains a mixture of amino acids, peptides, water soluble vitamins and carbohydrates.
Yeast extract is used in all solid media, on which stock cultures are maintained, due to its ability in promoting growth of most bacterial contaminants, thereby making them visible to identify. Yeast extract does not enhance the growth of wild-type cells but essential for auxotrophic mutants.
Application
Für bakteriologische Anwendungen mit verschiedenen Mikroorganismen
Hefeextrakt wird bei einer Vielzahl von Mikroorganismen und molekulargenetischen Anwendungen als bakteriologische Medienkomponente eingesetzt.
Select Yeast Extract has been used:
  • as a supplement in the minimal sporulating medium (MSL) for the secretory production of human tumor necrosis factor-α (TNFα) using the carboxypeptidase Y (Cpy) signal peptide.
  • in the isolation of halophilic archaea.
  • as a component of microbial growth medium for cultivation of marine bacterial strain Zobellia uliginosa.
    Suitable for use as nutritional source in microbial media.
Other Notes
Wasserlöslicher Teil von autolysierter Hefe mit intakten B-Vitaminen. Hefeextrakt ist eine Mischung aus Aminosäuren, Peptiden, wasserlöslichen Vitaminen und Kohlenhydraten und kann als Additiv für Nährmedien verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0375Y1000Y1625
description
for use in microbial growth medium
description
powder
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
description
for use in microbial growth medium
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
-
application(s)
agriculture
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms
suitability
-
suitability
-
suitability
nonselective for coliforms, nonselective for Escherichia coli
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | insect: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable using
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under SELECT Hefeextrakt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)