Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 180,00 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160702
€ 180,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenapplication(s)
food and beverages
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Yeast
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?