Fortfahren mit
Z628018
Pasteur pipettes
long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
Synonym(e):
Automatic pipettes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1000 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,70
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41121500
NACRES:
NB.01
eCl@ss:
32079210
Material:
soda-lime glass
Capacity:
2 mL , ~2 mL
Sterility:
non-sterile
Manufacturer/tradename:
BRAND 747720, BRAND, Sigma-Aldrich 747720
Feature:
graduations: no
Packaging:
pack of 1000 ea
€ 83,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
soda-lime glass
Quality Segment
sterility
non-sterile
feature
graduations: no
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
BRAND 747720, BRAND, Sigma-Aldrich 747720
technique(s)
cell culture: suitable
capacity
2 mL , ~2 mL
tip L × I.D. × O.D.
120 mm × 1.0 mm × 7 mm
General description
Soda-lime-glass (ISO 7712). Long drawn-out capillary tip. Suction end with constriction for a cotton plug.
Other Notes
BR747720 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z627992BR747725BR747730
description
long capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
description
short capillary tip, approx 2 mL withdraw volume, soda-lime glass
description
soda-lime glass, capacity × L ~1.5 mL × 270 mm, Un-plugged
description
soda-lime glass, capacity × L ~1.5 mL × 310 mm, Un-plugged
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich 747720, BRAND, BRAND 747720
manufacturer/tradename
BRAND 747715
manufacturer/tradename
BRAND 747725
manufacturer/tradename
BRAND 747730
feature
graduations: no
feature
graduations: no
feature
Un-plugged, graduation: no
feature
Un-plugged, graduation: no
capacity
2 mL , ~2 mL
capacity
~2 mL
capacity
-
capacity
-
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
material
soda-lime glass
material
soda-lime glass
material
soda-lime glass
material
soda-lime glass
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 2 ea
packaging
pack of 2 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pasteur pipettes
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)