Fortfahren mit
Z727156
Spectra-Por® Float-A-Lyzer® G2
blue, 5 mL, MWCO 100 kDa
Synonym(e):
Spectra-Por Float-A-Lyzer
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123100
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
blue
packaging
pack of 12 ea (dry with glycerol)
manufacturer/tradename
Spectrum Labs G235059
technique(s)
dialysis: suitable
pore size
100 kDa MWCO
capacity
5 mL
General description
  • 95–98 % Probenrückgewinnung
  • Höchste Membranreinheit
  • Optimales Handling & Leckagevermeidung
  • Volumenspezifische Verdünnungskontrolle
  • Vollständige & gebrauchsfertige Verpackung
Die firmeneigene Biotech Grade CE von Spectrum ist eine synthetische Membran mit geringer Proteinbindung, die in 4 präzisen MWCOs (farbcodiert für MWCO-Varianten) erhältlich ist und keine Schwermetall- und Sulfidverunreinigungen enthält. Die zylindrische Schlauchgeometrie verhindert eine Probenverdünnung (wie bei kassettenartigen Geräten) und bietet einen offenen Zugang für die Entnahme des gesamten Volumens. Nur der Float-A-Lyzer® G2 gewährleistet eine 95–98%ige Probenrückgewinnung bei 99%iger Probenreinheit und < 1%iger Probenverdünnung.
Die auslaufsichere Schraubkappe mit Dichtungs-O-Ring ermöglicht einen einfachen Zugang mit der mitgelieferten Pipette zum Befüllen, für prozessbegleitender Prüfungen und zur Probenentnahme, ohne das Risiko von Nadelstichen. Der enthaltene Schwebering verbessert den Probenauftrieb und die vertikale Ausrichtung während der Dialyse. Das elegante Design ermöglicht die Dialyse mehrerer Proben im selben Reservoir.
Es sind keine zusätzlichen Kits, Schwimmkörper oder Zubehörteile erforderlich. Der Float-A-Lyzer G2 ist trocken verpackt, ist gebrauchsfertig und enthält alle Komponenten. Einfach mit Wasser spülen, die Probe mit einer Pipette laden und dialysieren.
Spectrum Laboratories, Inc. stellt den Spectra/Por® Float-A-Lyzer® G2 vor, die nächste Generation gebrauchsfertiger Labordialysegeräte mit einer hochreinen Biotech-Cellulose-Ester(CE)-Membran
Legal Information
Float-A-Lyzer is a registered trademark of Spectrum Laboratories, Inc.
Spectra/Por is a registered trademark of Spectrum Laboratories, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z727040Z726508Z726710
description
blue, 5 mL, MWCO 100 kDa
description
blue, 1 mL, MWCO 100 kDa
description
yellow, 5 mL, MWCO 8-10 kDa
description
red, 1 mL, MWCO 20 kDa
packaging
pack of 12 ea (dry with glycerol)
packaging
pack of 12 ea (dry with glycerol)
packaging
pack of 12 ea (dry with glycerol)
packaging
pack of 12 ea (dry with glycerol)
manufacturer/tradename
Spectrum Labs G235059
manufacturer/tradename
Spectrum Labs G235035
manufacturer/tradename
Spectrum Labs G235055
manufacturer/tradename
Spectrum Labs G235033
pore size
100 kDa MWCO
pore size
100 kDa MWCO
pore size
8-10 kDa MWCO
pore size
20 kDa MWCO
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
technique(s)
dialysis: suitable
capacity
5 mL
capacity
1 mL
capacity
5 mL
capacity
1 mL
material
blue
material
blue
material
yellow
material
red
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spectra-Por® Float-A-Lyzer® G2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)