Fortfahren mit
13541
Diaion® WA30 freie Base
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
packaging
pkg of 100 g
parameter
100 °C max. temp.
moisture
~49%
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
styrene-divinylbenzene (highly porous)
particle size
16-50 mesh
operating pH
0-9
capacity
1.5 meq/mL by wetted bed volume, 3.0 meq/g by dry weight
Application
Schwach basischer Anionentauscher. Klassenbester für hochmolekulare organische Säuren; starke Entfärbungsfähigkeit; Wasseraufbereitung; Vorbehandlung von Stärkezuckersirup, Rübenzucker und Dextrose; Reinigung von Formalin, Glycerin und Enzymen; Katalysator. Entspricht der FDA Food Additive Regulation 21 CFR 173.25..
Diaion® WA30 free base is an anion exchange resin for high molecular weight organic acids. It has been used in conjunction with electrodialysis to remove salt and selective organic acids from salted Japanese apricot.
Legal Information
Diaion is a registered trademark of Mitsubishi Chemical Corp.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
135431354713601
description
-
description
pkg of 1 kg
description
pkg of 1000 g
description
pkg of 100 g
particle size
16-50 mesh
particle size
16-50 mesh
particle size
16-45 mesh
particle size
25-50 mesh
matrix
styrene-divinylbenzene (highly porous)
matrix
styrene-divinylbenzene (highly porous)
matrix
crosslinked polystyrene (highly porous)
matrix
polymethacrylate
parameter
100 °C max. temp.
parameter
100 °C max. temp.
parameter
80 °C H+ form max. temp., 120 °C Na+ form max. temp.
parameter
-
form
solid
form
beads
form
beads
form
solid
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
AAS: suitable, LPLC: suitable
operating pH
0-9
operating pH
0-9
operating pH
4-10
operating pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diaion® WA30 freie Base
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)