Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
form
solid
Quality Segment
packaging
bottle of 75 cc
parameter
250 °C temp. limit
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
surface area
~550 m2/g
matrix
Porapak QS
particle size
100-120 mesh
density
~0.34 g/mL (free fall density)
General description
Weitere Informationen über unsere Adsorbenzien finden Sie auf sigma-aldrich.com/adsorbents
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description matrix Porapak QS, 100-120 mesh, bottle of 75 cc | description matrix Porapak QS, 80-100 mesh, bottle of 75 cc | description matrix Porapak N, 80-100 mesh, bottle of 75 cc | description matrix Porapak Q, 100-120 mesh, bottle of 75 cc |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| surface area ~550 m2/g | surface area ~550 m2/g | surface area ~300 m2/g | surface area ~550 m2/g |
| particle size 100-120 mesh | particle size 80-100 mesh | particle size 80-100 mesh | particle size 100-120 mesh |
| matrix Porapak QS | matrix Porapak QS | matrix Porapak N | matrix Porapak Q |
| parameter 250 °C temp. limit | parameter 250 °C temp. limit | parameter 190 °C temp. limit | parameter 250 °C temp. limit |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Porapak™ poröses Polymeradsorbens
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?