Fortfahren mit
28564UINT
SLB®-5ms GC-Kapillarsäule
L × I.D. 20 m × 0.18 mm, df 0.18 μm, for use with Agilent Intuvo GC
Synonym(e):
SLB®-5ms Capillary GC Column
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115710
eCl@ss:
32110503
material
fused silica
df
0.18 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
20 m × 0.18 mm
matrix active group
Bonded and highly crosslinked; silphenylene polymer virtually equivalent in polarity to poly(5% diphenyl/95% dimethyl siloxane) phase
column type
capillary non-polar
compatibility
for use with Agilent Intuvo GC
General description
Anwendung: Die zu 5 % Phenyl äquivalente Phase sorgt für eine Siedepunkt-basierte Elutionsordnung mit einer leichten Erhöhung der Selektivität, insbesondere bei aromatischen Verbindungen. Aufgrund der geringen Ausblutung, Trägheit und Beständigkeit wird diese Säule bei Umweltanalyten (wie schwerflüchtigen Stoffen, Pestiziden, PCBs und Herbiziden) bzw. bei jeglichen Anwendungen, für die eine unpolare Säule mit geringer Ausblutung benötigt wird, bevorzugt verwendet.
USP-Code: Diese Säule erfüllt die Anforderungen von USP G27 und G36.
Phase:
  • Gebunden und hoch vernetzt
  • Das Silphenylen-Polymer ist hinsichtlich seiner Polarität nahezu äquivalent zu Poly(5%-Diphenyl/95%-Dimethylsiloxan)
Temperatur- grenzwerte:
  • ≤0,32 mm ID: -60 °C bis 340 °C (isotherm) oder 360 °C (programmiert)
  • ≥0,53 mm ID: -60 °C bis 330 °C (isotherm) oder 340 °C (programmiert)
Legal Information
SLB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)