Produktname
SPME-Fasersortiment-Kit 4, Assortment #4, Fused Silica (1 cm), size 24 ga, Autosampler, pk of 3
material
assorted colors hub
fused silica fiber
size
24 ga
description
SPME Assortment Kit 4
packaging
pk of 3
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L
1 cm
matrix active group
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
application(s)
food and beverages
compatibility
Autosampler
for analyte group flavors and odors
greener alternative category
Quality Level
Verwandte Kategorien
Application
Other Notes
- 100μm Polydimethylsiloxan-Beschichtung
- 65μm Polydimethylsiloxan/Divinylbenzol-Beschichtung
- 75μm Carboxen/Polydimethylsiloxan-Bschichtung
General description
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Verwandter Inhalt
Solid phase microextraction (SPME) is a solvent-free sample preparation technique that uses coated fibers to extract analytes of interest from a sample before analysis by GC or HPLC.
Die Festphasenmikroextraktion (SPME) ist eine lösungsmittelfreie Probenvorbereitungstechnik, bei der beschichtete Fasern verwendet werden, um Zielanalyten aus einer Probe zu extrahieren, bevor sie mittels GC oder HPLC analysiert werden.