Merck
57335-U
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS)
greener alternative
85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, light blue hub
Synonym(e):
Carboxen/PDMS-SPME-Faseranordnung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SPME-Faseranordnung Carboxen/Polydimethylsiloxan (CAR/PDMS), 85 μm CAR/PDMS, StableFlex (1 cm), needle size 24 ga, Autosampler, pk of 3, light blue hub
material
StableFlex fiber
light blue hub
needle size
24 ga
description
StableFlex
packaging
pk of 3
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
85 μm (CAR/PDMS)
technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
fiber L
1 cm
matrix active group
CAR/PDMS coating
application(s)
food and beverages
compatibility
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
Autosampler
greener alternative category
Quality Level
General description
Gase und niedermolekulare Verbindungen (MW 30-225)
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Dies ist ein durch Festphasenmikroextraktion (SPME) hergestelltes Produkt. SPME ist eine relativ umweltfreundliche Technologie für die Probenvorbereitung. Es handelt sich um eine lösungsmittelfreie Extraktionstechnologie, bei der die SPME-Fasern wiederverwendbar sind und daher so wenig Abfall wie möglich erzeugt wird. Dies entspricht den Prinzipien „Abfallvermeidung“ und „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsstoffe“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)