Fortfahren mit
57461
Rheodyne® Modell 3725i Präparativer Probeninjektor
PEEK
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115854
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
PEEK
feature
manual, number of ports 6, positions 2
packaging
pkg of 1 ea
General description
Die Probeninjektoren, Modell 3725i, für HPLC-Säulen von 1-10 cm I.D. vereinen die einfache Handhabung und die Vielseitigkeit der Rheodyne-Injektoren aus dem analytischen Bereich mit der Möglichkeit, große Probenvolumen und hohe Flussraten einzusetzen. Stabiler, pflegeleichter Aufbau, Flusskanäle wahlweise aus Edelstahl oder PEEK. Enthalten ist eine 10ml-Probenschleife, 1/8 in.-Fittings für alle Anschlüsse, 5cm lange Spritzenkanüle mit großer Bohrung (Gauge 16/1,65mm OD), für die schnelle Injektion großer Probenvolumen, Nadelportreiniger, zwei Belüftungsschläuche, Schraubenschlüssel, Montageschrauben und eine Anleitung.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
574635882754632
description
PEEK
description
stainless steel
description
-
description
-
material
PEEK
material
stainless steel
material
-
material
PEEK injector
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
-
packaging
-
feature
number of ports 6, manual, positions 2
feature
number of ports 6, manual, positions 2
feature
positions 2, number of ports 6
feature
positions 2, number of ports 6, manual
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)