Unfortunately, gluten standard is currently not offered as a certified reference material.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
analytical standard
manufacturer/tradename
Alpha Resources
application(s)
cosmetics
food and beverages
format
matrix material
Other Notes
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Elemental Analysis: Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
Elemental Analysis: Carbon, Hydrogen, Nitrogen and Sulphur
Matrix Group: Cereals, Bread, Rice and Maize
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description analytical standard | description reference material |
| application(s) cosmetics | application(s) food and beverages |
| format matrix material | format matrix material |
| grade analytical standard | grade reference material |
| manufacturer/tradename Alpha Resources | manufacturer/tradename Fera Science Ltd |
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
I am looking for a gluten standard for gluten analysis. Do you have a product that is a certified reference material for gluten?