Merck
SY3H94E1CB8C
Synthonix Corporation
4-Methyl-3-pyridylzinc bromide, 0.50 M in THF
Synonym(e):
bromo(4-methyl-3-pyridinyl)zinc
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.41
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C6H6N.BrH.Zn/c1-6-2-4-7-5-3-6;;/h2,4-5H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Inchi Key
VFVJHMSMHQZBQF-UHFFFAOYSA-M
Storage temp.
Refrigerator
Purity
0.50
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solution
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)