Fortfahren mit
1220620
USP
Diquafosol Tetrasodium Tetrahydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Diquafosol Tetrasodium Tetrahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30N4Na4O27P4
Molekulargewicht:
950.30
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
InChI
1/C18H26N4O23P4.4Na.4H2O/c23-9-1-3-21(17(29)19-9)15-13(27)11(25)7(41-15)5-39-46(31,32)43-48(35,36)45-49(37,38)44-47(33,34)40-6-8-12(26)14(28)16(42-8)22-4-2-10(24)20-18(22)30;;;;;;;;/h1-4,7-8,11-16,25-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
USP issued SDS can be found here
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML3058
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
>95% (HPLC)
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
-
format
neat
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
agency
USP
agency
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)