Fortfahren mit
1347813
USP
Isobutylidene Diurea
Synonym(e):
(1,1′-(2-Methylpropane-1,1-diyl)diurea)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
142911345463D2425
Diuron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45463
Diuron
description
-
description
-
description
PESTANAL®, analytical standard
description
≥98%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
analytical standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
agency
USP
agency
USP
agency
-
agency
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)