Fortfahren mit
1443249
USP
Metyrosine R-Enantiomer
Synonym(e):
(R)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)-2-methylpropanoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
metyrosine
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
144322714412881019188
description
-
description
-
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
metyrosine
API family
metyrosine
API family
-
API family
-
agency
USP
agency
USP
agency
USP
agency
USP
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)