Fortfahren mit
1445480
USP
Monascin
Synonym(e):
(35,3aR,9aR)-3-Hexanoyl-9a-methyl-6-((E)-prop-1-en-1-yl)-3a,4,8,9a-tetrahydro-2H- furo[3,2-g]isochromene-2,9(3H)-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H26O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
358.43
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL23762524421597617
USP
USP
1445480
Monascin
Monascin phyproof® Reference Substance
PHL23762
Monascin
description
-
description
phyproof® Reference Substance
description
≥97.0% (HPLC)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
primary reference standard
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
agency
USP
agency
-
agency
-
agency
USP
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Monascin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)