Fortfahren mit
1450415
USP
Naftopidil
Synonym(e):
(4-(2-Methoxyphenyl)-a-[(1-naphthalenyloxy)methyl]-1-piperazineethanol)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H28N2O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
392.49
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
32120505
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
N15814412881800184
USP
USP
1450415
Naftopidil
description
-
description
solid
description
-
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
grade
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
USP Analytical Reference Materials (ARMs)
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
agency
USP
agency
-
agency
USP
agency
USP
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)