Fortfahren mit
1673715
USP
Trehalose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
α,α-Trehalose, D-(+)-Trehalose Dihydrat, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranosid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
400 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 478,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H22O11 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.33
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
5322018
eCl@ss:
25140904
€ 478,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
trehalose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
10-30°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.2H2O/c13-1-3-5(15)7(17)9(19)11(21-3)23-12-10(20)8(18)6(16)4(2-14)22-12;;/h3-20H,1-2H2;2*1H2/t3-,4-,5-,6-,7+,8+,9-,10-,11-,12-;;/m1../s1
InChI key
DPVHGFAJLZWDOC-PVXXTIHASA-N
General description
Find answers to frequently asked questions on USP products in USP FAQs.
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuchkommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuchkommission entwickelt und ausgestellt.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Webseite der herausgebenden Arzneibuchkommission.
Application
Der USP-Referenzstandard Trehalose ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen.
Er wird auch zum Herstellen einer Standardlösung für den Assay von Trehalose mittels Flüssigchromatographie in Verbindung mit einem Brechungsindexdetektor gemäß der Monografie des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt.
Analysis Note
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Other Notes
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Y0001172625625T9531
Trehalose United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1673715
Trehalose
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
Non-reducing disaccharide which yields 2 moles of D-glucose upon acid hydrolysis. Inhibits polyglutamine-mediated protein aggregation both in vivo and in vitro.
description
≥99% (HPLC), from Saccharomyces cerevisiae
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
advanced drug delivery
advanced drug delivery
agriculture
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
format
neat
format
neat
format
-
format
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
storage temp.
10-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
API family
trehalose
API family
trehalose
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trehalose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)