Über diesen Artikel
grade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
form
powder
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NC1=CC=C(Cl)C(=C1)C(F)(F)F)NC2=CC=C(OC3=CC(OC=4C=CN=C(C4)C(=O)NC)=CC=C3NC(=O)NC5=CC=C(Cl)C(=C5)C(F)(F)F)C=C2F
InChI
InChI=1S/C35H23Cl2F7N6O5/c1-45-31(51)29-15-21(10-11-46-29)54-20-5-9-28(50-33(53)48-18-3-7-25(37)23(13-18)35(42,43)44)30(16-20)55-19-4-8-27(26(38)14-19)49-32(52)47-17-2-6-24(36)22(12-17)34(39,40)41/h2-16H,1H3,(H,45,51)(H2,47,49,52)(H2,48,50,53)
InChI key
QRLYAHWXHYKLQM-UHFFFAOYSA-N
General description
Analysis Note
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Liver
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?