Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H36ClNO4S
Molekulargewicht:
602.18
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
pharmaceutical analytical impurity (PAI)
agency
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical small molecule
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C1=CC=CC=C1CC[C@H](C2=CC=CC(=C2)/C=C/C3=NC4=C(C=CC(=C4)Cl)C=C3)S(=O)CC5(CC5)CC(=O)O)O
InChI
InChI=1S/C35H36ClNO4S/c1-34(2,40)30-9-4-3-7-25(30)13-17-32(42(41)23-35(18-19-35)22-33(38)39)27-8-5-6-24(20-27)10-15-29-16-12-26-11-14-28(36)21-31(26)37-29/h3-12,14-16,20-21,32,40H,13,17-19,22-23H2,1-2H3,(H,38,39)/b15-10+/t32-,42?/m1/s1
InChI key
QFTNWCBEAVHLQA-XNHCCDLUSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
In der Dokumentenbibliothek finden Sie die Dokumentation zu den Produkten, die Sie kürzlich erworben haben.
