Fortfahren mit
1A07890
USP
Rosuvastatin Sodium Dehydro Analog
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
Synonym(e):
reference material
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H25FN3NaO5S
Molekulargewicht:
485.50
UNSPSC Code:
41116107
eCl@ss:
25140904
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
shelf life
per USP
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
USP issued SDS can be found here
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1A071501A061301606048
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
Pharmaceutical Analytical Impurity (PAI)
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
shelf life
per USP
shelf life
per USP
shelf life
-
shelf life
-
form
powder
form
powder
form
-
form
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)