Fortfahren mit
V001098
2,6-Dichlor-phenolindophenol Natriumsalz Hydrat
98%
Synonym(e):
2,6-Dichlor-N-(4-hydroxyphenyl)-1,4-benzochinonimin Natriumsalz, 2,6-Dichlorindophenol Natriumsalz, DCIP, DPIP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H6Cl2NNaO2 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
290.08 (anhydrous basis)
EC Number:
210-640-4
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3641229
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
98%
SMILES string
O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)\N=C2/C=C(Cl)C(=O)C(Cl)=C2
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na.H2O/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;;/h1-6,16H;;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
XHSOLXWCGCVQHE-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)