Merck
V900253
(±)-1,3-Butandiol
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
1,3-Butylenglycol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH(OH)CH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
90.12
EC Number:
203-529-7
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1731276
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
vapor density
3.1 (20 °C, vs air)
vapor pressure
0.06 mmHg ( 20 °C)
product line
Vetec™
assay
98%
form
viscous liquid
autoignition temp.
741 °F
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
refractive index
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.0-7.0 (20 °C)
bp
203-204 °C (lit.)
mp
-54 °C (lit.)
density
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
InChI key
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-1,3-Butandiol
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
226.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
108 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)