Fortfahren mit
V900336
MES Monohydrat
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonym(e):
2-(N-Morpholino)ethansulfonsäure, 2-Morpholino-ethansulfonsäure Monohydrat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H13NO4S · H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.25
EC Number:
224-632-3
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6350956
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
99%
form
powder or crystals
pH
2.5-4 (25 °C, 97.6 g/L)
useful pH range
5.5-6.7
pKa (25 °C)
6.1
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: 1.066 g/10 mL, clear, colorless
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
MES monohydrate (MES) is one of the "Good′s" buffers developed for biological applications.
Application
MES monohydrate (MES) can be used:
  • To maintain the pH during the hyaluronic acid functionalization using catechol.
  • In the synthesis of CaO2/MnO2 composites by the reduction of KMnO4.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES Monohydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)