Fortfahren mit
V900392
D-(+)-Glukose
Vetec™, reagent grade, ≥99.5% (HPLC)
Synonym(e):
Dextrose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥99.5% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
mp
150-152 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
General description
D-(+)-Glucose, a major product of photosynthesis, is a monosaccharide, which is a primary source of energy in the form of ATP for living organisms. It is the main component of starch (as stored energy) and cellulose (constituent of cell walls) found in the plants.
Application
D-(+)-Glucose can be used:
  • In the investigation of glucose sensor performance.
  • As an initiator in Butlerov reaction.
  • In the preparation of an acid catalyst, which is used in the alkylation of phenols.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glukose
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)