Fortfahren mit
V900933
Albumin aus Rinderserum
≥98%, ≤5% Loss on drying, suitable for western blot
Synonym(e):
Albumin Rinderserum, BSA, Cohn-Fraktion V, Rinderalbumin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
232-936-2
MDL number:
eCl@ss:
32160409
Biological source:
bovine
Assay:
≥98%
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
western blot: suitable
Impurities:
≤5% Loss on drying
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine
Quality Segment
grade
reagent grade
product line
Vetec™
assay
≥98%
form
lyophilized powder
technique(s)
western blot: suitable
impurities
≤5% Loss on drying
storage temp.
2-8°C
General description
Bovine serum albumin (BSA) is a 66.4kDa, water-soluble protein. It has a single polypeptide chain consisting of about 583 amino acid residues and no carbohydrates. BSA possesses three homologous domains formed by six a-helices. Depending on pH, it undergoes reversible conformational isomerization. The native structure of the protein becomes reactive and flexible on heating.
Application
Bovine serum albumin (BSA) has been used:
  • as a standard in Bradford protein assay method for protein quantification
  • to study the formation of multiligand complex of BSA with retinol, resveratrol and (-)-epigallocatechin-3-gallate (EGCG)
  • to study the adsorption of BSA by biochar (charcoal produced from plant matter)
Biochem/physiol Actions
Bovine serum albumin (BSA) has been used as a model protein in various studies, such as immunodiagnostic procedures, cell culture media and clinical chemistry.
Bestimmte konformative und Primärsequenz-Epitope von BSA sind vermutete Allergene bei Menschen mit Rindfleisch- und Milchallergien.
Preparation Note
Serumalbumin kann auch als Fraktion V bezeichnet werden. Diese Bezeichnungskonvention stammt aus der ursprünglichen Cohn-Methode zur Fraktionierung von Serumproteinen mittels kalter Ethanolfällung. Serumalbumin wurde in der fünften Ethanolfraktion bei der Cohn′schen Methode gefunden. Seither wird Serumalbumin von manchen als „Fraktion V“ bezeichnet, gleichgültig wie es gewonnen wurde. Andere verwenden diese Bezeichnung für Serumalbumin, das durch Ethanolfraktionierungsmethoden gewonnen wurde, die stark modifiziert wurden, seit die ursprüngliche Cohn-Methode beschrieben wurde. Sigma-Aldrich produziert und vertreibt Serumalbumine, die unter Anwendung verschiedener Primärmethoden, einschließlich der ursprünglichen Cohn-Fraktionierungsmethode, modifizierter Ethanolfraktionierungsmethoden, Hitzeschockfraktionierung und Chromatographie aufgereinigt wurden. Weitere Aufbereitungsschritte umfassen ggf. Kristallisierung oder Aktivkohlefiltration.
Legal Information
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Albumin aus Rinderserum
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)