Direkt zum Inhalt
Produkte
Warenkorb
0
AT
DE
Produkte
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Anmelden / Registrieren
Bestellungssuche
Schnelleinkauf
Warenkorb
0
Zurück
Phthalic acid
Synonym(e):
phthalic acid
Lineare Formel:
C8H6O4
CAS-Nummer:
88-99-3
Molekulargewicht:
166.13
Products
Marke
BLD Pharmatech
Fluorochem (Preferred Partner)
Targetmol Chemicals Inc.
Physikalische Form
Produkte filtern
Showing 1-3 of 3
Vergleichen
Produktnummer
Beschreibung
Preisangaben
BL3H160B9783
Phthalic acid,
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
FLUH99C89579
Phthalic acid,
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
TA9H93CFC35C
Phthalic acid,
Erweitern
Preisinformationen anzeigen
An unknown error has occured.