Fortfahren mit
BL3H160B9783
BLD Pharmatech
Phthalic acid
Synonym(e):
phthalic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 48,00
100 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 52,00
500 g
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 57,00
1 kg
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
€ 88,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C8H6O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.13
MDL number:
Lieferanten-SKU: BD147920-25G
€ 48,00
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Inchi Code
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Form: Crystal - Powder Colour: White
Melting Point
191C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phthalic acid
hstatements
Sicherheitshinweise
Signalwort
Danger
Piktogramme
Corrosion
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)