Direkt zum Inhalt
Merck
DAPT ≥98% (HPLC), solid

DAPT

DAPT ≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
GSI-IX, LY-374973, N-[N-(3,5-Difluorphenacetyl)-L-alanyl]-S-phenylglycin-tert-butylester
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26F2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.46

Products

Produktkategorie
Marke
Biologische Quelle
Farbe
Physikalische Form
Reinheit
Forschungsbereich
Qualitätsstufe
Showing 1-2 of 2