Fortfahren mit
D5942
DAPT
≥98% (HPLC), solid, γ-secretase inhibitor
Synonym(e):
GSI-IX, LY-374973, N-[N-(3,5-Difluorphenacetyl)-L-alanyl]-S-phenylglycin-tert-butylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 248,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 917,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H26F2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.46
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 248,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
DAPT, ≥98% (HPLC), solid
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ~18 mg/mL
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](NC(=O)Cc1cc(F)cc(F)c1)C(=O)N[C@@H](C(=O)OC(C)(C)C)c2ccccc2
InChI
1S/C23H26F2N2O4/c1-14(26-19(28)12-15-10-17(24)13-18(25)11-15)21(29)27-20(16-8-6-5-7-9-16)22(30)31-23(2,3)4/h5-11,13-14,20H,12H2,1-4H3,(H,26,28)(H,27,29)/t14-,20+/m0/s1
InChI key
DWJXYEABWRJFSP-VBKZILBWSA-N
Application
DAPT wurde wie folgt verwendet: alsKomponente im neuronalem Differenzierungsmedium (NDM) zur Initiierung kortikaler neuronalerMuster, als Inhibitor der Notch-Signalgebung zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Regeneration von Haarzellenin Zebrafischen, als γ-Sekretase-Inhibitor zum Blockieren des Notch-Signalwegs zur Untersuchung seiner Auswirkungen auf die Proliferation von glatten Muskelzellen der Pulmonalarterie von Ratten(PASMC)
Biochem/physiol Actions
γ-Sekretase-Inhibitor, blockiert die Notch-Signalisierung.
DAPT ist ein γ-Sekretase-Inhibitor und ein indirekter Inhibitor des Notch-Proteins, einem γ-Sekretase-Substrat. Weitere γ-Sekretase-Substrate sind u. a. LDL-Rezeptor-verwandtes Protein, E-Cadherin und ErbB-4. Als ein Inhibitor von γ-Sekretase ist DAPT nützlich für die Untersuchung der Bildung von β-Amyloid (Aβ). DAPT hemmt nachweislich die Notch-Signalisierung bei Autoimmun- und lymphoproliferativen Erkrankungen, wie ALPS und Lupus erythematosus (SLE), und bei Krebszellenwachstum, Angiogenese und Differenzierung humaner induzierter pluripotenter Stammzellen (hIPSC).
Features and Benefits
Diese Verbindung ist ein wichtiges Produkt für die neurowissenschaftliche Forschung. Klicken Sie bitte hier, um weitere Produkte für die neurowissenschaftliche Forschung zu entdecken. Weitere Informationen über bioaktive kleine Moleküle für andere Forschungsbereiche finden Sie hier: sigma.com/discover-bsm.
Diese Verbindung wurde von Eli Lilly entwickelt. Um weitere Pharma-entwickelte Verbindungen und zugelassene Therapeutika/Arzneimittelkandidaten anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L1790565770D3943
description
≥98% (HPLC), solid
description
>96% (HPLC), solid
description
Gamma-Secretase Inhibitor IX - CAS 208255-80-5, is a cell-permeable inhibitor of γ-secretase (Aβtotal IC50 = 115 nM, Aβ42 IC50 = 200 nM).
description
≥98% (HPLC), solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
>96% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
lyophilized
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: ~18 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
-
color
orange
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DAPT
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. is this product sterile, ready to use on cell without filtration?
    1 answer
    1. This product is not sterile and would require filter sterilization prior to use in cell culture. While not specifically tested for cell culture suitability, the material has been used successfully in culture applications by other scientists. Please see the link below to review an example of one such publication:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31266773/
      Helpful?
  2. where can I find the datasheet of the product ?
    1 answer
    1. This product does not have a datasheet associated with it. The information available on the product page, Safety Data Sheet, and Certificate of Analysis are the primary sources of product information.
      Please see the link below to review a sample Certificate of Analysis:
      https://www.sigmaaldrich.com/certificates/sapfs/PROD/sap/certificate_pdfs/COFA/Q14/D5942-BULK0000240294.pdf
      In addition, links to articles and peer-reviewed papers are made available on the product page. Please see the links below to review these publications:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/d5942?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=d5942&type=citation_search
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/stem-cell-culture/the-cancer-stem-cell
      https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/technical-article/research-and-disease-areas/neuroscience-research/bioactive-small-molecules-for-neuroscience
      Helpful?
  3. After dissolving DAPT(D5942) in DMSO, where should it be stored (long term or short term)?
    1 answer
    1. This product is stable for up to 3 months at -20°C in DMSO.
      Helpful?
  4. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  5. Are solutions of Product D5942, DAPT stable?
    1 answer
    1. Sigma has not evaluated the solution stability of DAPT. However, in a study of cultured insect cells, DAPT inhibited γ-secretase activity for 12 hours, which is indicative of its stability in solution at a presumed 37 °C temperature. Pitsi, D., and Octave, J.N., Presenilin 1 stabilizes the C-terminal fragment of the amyloid precursor protein independently of γ-secretase activity. J. Biol. Chem., 279(24), 25333-25338 (2004).
      Helpful?
  6. Is Product D5942, DAPT, a reversible or irreversible inhibitor of beta secretase?
    1 answer
    1. The literature indicates that in a treatment of PDAPP neuronal cultures with DAPT, removal of DAPT from the protocol restores amyloid precursor protein β production. This implies that DAPT may be a reversible inhibitor. Dovey, H.F., et al. Functional gamma-secretase inhibitors reduce beta-amyloid peptide levels in brain. J. Neurochem., 76(1), 173-181 (2001).
      Helpful?
  7. What is Product D5942, DAPT soluble in?
    1 answer
    1. DAPT is soluble in DMSO at approximately 18 mg/ml.