Direkt zum Inhalt
AT
DE
Produkte
Anwendungen
Dienstleistungen
Ressourcen
Unterstützung
Analytische Chemie
Zellkultur & Analyse
Chemie und Biochemikalien
Klinische & Diagnostik
Filtrierung
Grünere alternative Produkte
Industrielle Mikrobiologie
Labor-Automatisierung
Laborgeräte
Werkstoffkunde
Molekularbiologie und funktionelle Genomik
Entwicklung und Herstellung von mAbs
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Proteinbiologie
Wasseraufbereitung
Analytische Chemie
Zellkultur & Analyse
Chemie und Synthese
Klinische & Diagnostik
Umwelt- und Cannabistests
Prüfung und Herstellung von Lebensmitteln und Getränken
Genomik
Materialwissenschaft und -technik
Mikrobiologische Tests
Entwicklung und Herstellung von mAbs
mRNA-Entwicklung und -Herstellung
Pharma- und Biopharma-Herstellung
Proteinbiologie
Forschung & Krankheitsgebiete
Wasseraufbereitung
Auftragsfertigung
Vertragsprüfung
Kundenspezifische Produkte
Digitale Lösungen für Life Science
IVD-Entwicklung und -Herstellung
Produkt Dienstleistungen
Unterstützung
Dokumente
Lernzentrum
Neu
Kundenbetreuung
Kontakt
Site Smart werden
FAQ
Qualität und Regulierung
Taschenrechner & Apps
Webinare
Startseite
Suchergebnisse
Athlete's foot.
Athlete's foot.
Clinical evidence (2006-04-20)
Fay Crawford
PMID
16620478
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
N1790
Sigma-Aldrich
Naftifin -hydrochlorid
Preisangaben
03907
Sigma-Aldrich
Tioconazol, 97%
Preisangaben
B3563
Sigma-Aldrich
Bifonazol, ≥98% (HPLC)
Preisangaben
PHR1296
Supelco
Bifonazol, Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Preisangaben
B1110000
Bifonazol, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Preisangaben