Merck
Stem cell differentiation: Post-degradation forces kick in.
Nature materials (2013-04-23)
Ludovic G Vincent, Adam J Engler
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., bacterial glycosaminoglycan polysaccharide
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus rooster comb, avian glycosaminoglycan polysaccharide
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Rinderaugen-Glaskörper
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 8,000-15,000
Natrium-hyaluronat, BRP, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 1,000,000-1,250,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus zooepidemicus, bacterial glycosaminoglycan polysaccharide
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 1,500,000-1,750,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 30,000-50,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 1,200
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 2,000,000-2,400,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 300,000-500,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 10,000-30,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 2,000,000-2,200,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 50,000-90,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 15,000-30,000