Merck
  • Enhanced lubrication on tissue and biomaterial surfaces through peptide-mediated binding of hyaluronic acid.
Enhanced lubrication on tissue and biomaterial surfaces through peptide-mediated binding of hyaluronic acid.
Nature materials (2014-08-05)
Anirudha Singh, Michael Corvelli, Shimon A Unterman, Kevin A Wepasnick, Peter McDonnell, Jennifer H Elisseeff
ZUSAMMENFASSUNG
Lubrication is key for the efficient function of devices and tissues with moving surfaces, such as articulating joints, ocular surfaces and the lungs. Indeed, lubrication dysfunction leads to increased friction and degeneration of these systems. Here, we present a polymer-peptide surface coating platform to non-covalently bind hyaluronic acid (HA), a natural lubricant in the body. Tissue surfaces treated with the HA-binding system exhibited higher lubricity values, and in vivo were able to retain HA in the articular joint and to bind ocular tissue surfaces. Biomaterials-mediated strategies that locally bind and concentrate HA could provide physical and biological benefits when used to treat tissue-lubricating dysfunction and to coat medical devices.
MATERIALIEN
Produktnummer
Marke
Produktbeschreibung
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., bacterial glycosaminoglycan polysaccharide
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus rooster comb, avian glycosaminoglycan polysaccharide
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Rinderaugen-Glaskörper
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 8,000-15,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 750,000-1,000,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 1,000,000-1,250,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronic acid sodium salt from Streptococcus zooepidemicus, bacterial glycosaminoglycan polysaccharide
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 1,500,000-1,750,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 130,000-150,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 30,000-50,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 150,000-300,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 2,000,000-2,400,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 1,200
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 300,000-500,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 10,000-30,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 500,000-750,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 2,000,000-2,200,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 50,000-90,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 15,000-30,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 1,250,000-1,500,000
Sigma-Aldrich
Hyaluronsäure Natriumsalz aus Streptococcus equi sp., mol wt 90,000-110,000