Formaldehyd mittels OSHA Methode 52
Materialien
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
CONDITIONS
sample/matrix
HMP-coated Supelpak 20 spiked with formaldehyde (10 μg)
adsorbent tube
ORBO-24 (20231)
column
SUPELCOWAX 10, 30m × 0.53 mm I.D., 0.5 μm (25325)
oven
50 °C (2 min) to 200 °C at 10 °C/min
detector
NPD, 220 °C
carrier gas
helium, 7 mL/min
injection
1 μL direct, 220 °C
Beschreibung
Rechtliche Hinweise
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
null